Få mere at vide
Chloroform, Indeholder ethanol som stabilisator, opfylder analytiske specifikationer. af DAB9, BP, 99-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15672560
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
250 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250kg
40kg
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15672560 1 L 1 L
15682560 2.5 L 2.5 L
15622570 6 x 1 L Pakke med 6
15612570 4 x 2.5 L Pakke med 4
15602570 40 kg 40kg
15692560 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672560 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 242161L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder ethanol som stabilisator, opfylder analytiske specifikationer for DAB9, BP, 99-99,4% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63°C (literature)
Navn note Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC)
CAS min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Tæthed 1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Lineær formel CHCl3
Damptryk 160mmHg (20°C)
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Kogepunkt 60°C to 62°C
IUPAC navn trichlormethan
Formel vægt 119.38g/mol
Procent renhed 99 to 99.4% (GC)
Grad Reagenser Farmakopé
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.