Få mere at vide
Kloroform CHROMASOLV™ indeholder ∼til restanalyse 1% ethanol som stabilisator, ≥99,8%, Solstice
Artikelnummer. 15682770
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15682770 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15652770 1 L Glasflaske 1 L
15662770 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15672770 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15682770 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 256696X1L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ til restanalyse, indeholder∼ 1% ethanol som stabilisator,≥ 99,8 %
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC navn trichlormethan
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV™ til restanalyse indeholder ∼1% ethanol som stabilisator, ≥99,8%
CAS min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Tæthed 1,492 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 6 x 1 L
Emballage Glasflaske
Assay Procent Noter GC produkt+ethanol
Lineær formel CHCl3
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Kogepunkt 60 °C til 62 °C
Procent renhed >99.8%
Grad Restanalyse