Få mere at vide
Kloroform, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,8 %, amylen stabiliseret, Solstice
Beskrivelse
- Til HPLC og organisk syntese
- Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
- Høj parti-til-lot-konsistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63 °C (litteratur) |
| Navn note | CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,8%, amylen stabiliseret |
| Absorbans | Maks. 1,00 ved 250 nm, Maks. 0,30 ved 260 nm, Max. 0,005 280 nm |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 1,48 g/ml ved 25 °C; 1,492 g/ml ved 25 °C(lit.) |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CHCl3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloroform
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.