Få mere at vide
Chloroform CertiFied for analysis, Fisher Chemical™
Product Code. 11911654 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
200 L
Unit Size:
200 L
Product Code. Mængde Unit Size
11911654 200 L 200 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11911654 Supplier Fisher Chemical Supplier No. C/4960/27
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Chloroform CertiFied for analysis 200L stabilised with amylene
  • Chloroform CertiFied for analysis 200L stabilised with amylene Plastic Bottle Cas No. 67-66-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -64 °C
CAS 67-66-3
Mængde 200 L
Emballage Plast
Molekylær formel CHCl3
MDL nummer MFCD00000826
Kogepunkt 60 °C
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)Cl
IUPAC navn trichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 119.37
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, 1-Pentene