Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer.
15625690
Leverandør
Honeywell-Burdick and JacksonLeverandørnr.
4961892L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Biotech Grade,≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
As new applications and techniques emerge, Burdick & Jackson continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.