Få mere at vide
Chloroform, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10086100 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10086100
Brand: JT Baker 7386.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichloromethane
IUPAC navn trichlormethan
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Smeltepunkt -63 °C
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 1.4832 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 61.7°C (1013 hPa)
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde min. 99%
Rester efter fordampning max. 0.001%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.