Få mere at vide
Chloroform, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Beskrivelse
- For Histological Use
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Renhedsgrad noter | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.48kg |
| Formel vægt | 119.38 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .