Få mere at vide
Chloroform, amylenstabiliseret, HPLC-kvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11318374
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11318374 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318374 Leverandør Scharlab Leverandørnr. CL02071000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Stabiliseret med ca. 150 ppm amylen. Chloroform, amylenstabiliseret, HPLC-kvalitet, Scharlab er af passende renhed til at blive brugt som en mobil fase i HPLC i analytiske og præparative separationer.
  • Gennemgår højeffektiv destillation, fastfase-absorption og andre behandlinger for at eliminere urenheder, der kan forstyrre HPLC-analyse
  • Mikrofiltreret og pakket i ravfarvede flasker (forseglet med en PTFE-membran i låget) for at undgå mulig kontaminering
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Absorbans 0.699 AU at 248nm, 0.301 AU at 253nm, 0.046 AU at 265nm
CAS 67-66-3
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Tæthed 1.487 - 1.490g/cm3
Mængde 1 L
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 982°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Applications: solvents, analytical chemistry, in the rubber industry
Rester efter fordampning Max. 0.0003%
Molekylær formel CHCl3
Damptryk 213 hPa
MDL nummer MFCD00000826
FN nummer 1888
Vand Max. 0.01%
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Kogepunkt 61°C
Opløselighedsinformation 8g/L in water
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)Cl
IUPAC navn trichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vægt 119.38g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, HPLC grade, stabilized med amylene (approx. 150 ppm)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i