Få mere at vide
Chloroform, ACS-reagenskvalitet, stabiliseret med ethanol, Scharlab
Artikelnummer. 11358364
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358364 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358364 Leverandør Scharlab Leverandørnr. CL02031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i opløsningsmidler, i analytisk kemi og i gummiindustrien.
  • Synonymer: Trichlormethan, Formyltrichlorid
  • Molekylformel: CHCl 3
  • Molmasse: 119,38 g/mol
  • CAS: 67-66-3
  • EIN ECS nr.: 200-663-8
  • Dielektrisk konstant: 4,8 (20 °C)
  • Egnethed til brug i Dithizon-tests: Består testen
Tekniske data
Smeltepunkt -63 °C
CAS 67-66-3
Udseende Klar
Tæthed 1,47 g/cm3
Mængde 1 L
Identifikation Består Test (IR-spektrum)
Tændingspunkt 982 °C
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,0005% max
Molekylær formel CHCl3
Damptryk 213 hPa ved 20 °C
MDL nummer MFCD00000826
Vand 0,01% max
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Kogepunkt 61 °C
Opløselighedsinformation 8 g/L i vand ved 20 °C
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)Cl
IUPAC navn trichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vægt 119,38 g/mol
Procent renhed 99,0 til 99,5 % (G.C.)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, AR, ACS, ISO, stabilized med ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i