Få mere at vide
Chloroform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63.0°C |
| Oplysninger om nedbrydning | 290°C |
| Tæthed | 1.4800g/mL |
| Kogepunkt | 61.0°C |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4443 to 1.4463 |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.