Få mere at vide
Chloroform, 99+%, til spektroskopi, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10439270
Brand: Thermo Scientific Acros 167730025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3, 513-35-9
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63.0°C
Navn note Stabilized with amylene
Absorbans 0.005 max. at 280nm, 0.01 max. at 270nm, 0.075 max. at 260nm, 0.5 max. at 250nm, 1 max. at 245nm
Tæthed 1.4800g/mL
Kogepunkt 61.0°C
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.0003% max.
Specifik vægtfylde 1.48
Lineær formel CHCl3
Viskositet 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Vand 0.03% max.
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
IUPAC navn chloroform
Formel vægt 119.38
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .