Learn More
Chloroform, 99+%, ekstra ren, stabiliseret med amylen, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 61°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | 826 |
| Damptryk | 213mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.56 mPaS at 20°C |
| IUPAC navn | trichlormethan |
| Show More |