Få mere at vide
Chloroform, 99,8+%, certificeret AR til analyse, stabiliseret med amylene, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
CHCl3, CAS-nummer-67-66-3, 2,5 L, 61 grader C, Farveløs, 119,38 g/mol, -63 grader C, 826, plastbelagt glasflaske, flydende, 213 mbar ved 20 grader C, 0,56 mPaS ved 20 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 213 mbar ved 20 °C |
| MDL nummer | MFCD00000826 |
| Viskositet | 0,56 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 61 °C |
| IUPAC navn | chloroform |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloroform, stabilized with amylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform