Få mere at vide
Kloroform, 99,8 %, til analyse, stabiliseret med amylen
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63,0 °C |
| Navn note | Stabiliseret med amylen |
| Tæthed | 1.4800g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Rester efter fordampning | 5 ppm maks. |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Specifik vægtfylde | 1.48 |
| Show More |
Safety and Handling
- Chloroform, stabilized with amylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H372-Forårsager organskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .