Få mere at vide
Riedel-de Haën Kloroform
Artikelnummer. 15925450
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
Pakningsstørrelse:
18 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15925450 7 L 7 L
15915450 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15925450 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 322117L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chloroform, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0 til 99,4 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier.
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylidyne trichloride, Trichloromethane
IUPAC navn trichlormethan
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
pH No data available
Smeltepunkt -63 °C
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 1.48 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt Not applicable
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Lineær formel CHCl3
Damptryk 210 hPa (20°C)
Viskositet No data available
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Kogepunkt 60°C to 62°C (1.013 hPa)
Procent renhed 99.00 to 99.40%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.