Få mere at vide
Solstice Kloroform
Artikelnummer. 16695733 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7 L
Artikelnummer. Mængde
16695733 7 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16695733 Leverandør Solstice Leverandørnr. 1329507LRC
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chloroform af reagenskvalitet, indeholder 0,5 til 1,0 % ethanol som stabilisator,≥ 99,8 %.
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
pH Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt -61,3 °C
CAS 67-66-3
Farve Farveløs
CAS Max % <100.00%
Tæthed 1,485 g/cm3 (20 °C)
Mængde 7 L
Flammepunkt Ikke relevant
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Molekylær formel CHCl3
Lineær formel CHCl3
Damptryk 211 hPa (20 °C)
MDL nummer MFCD00000826
Viskositet 0,56 mPa (20 °C)
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Kogepunkt 61 °C (1,013 hPa)
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)Cl
IUPAC navn trichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 119.37
Procent renhed ≥99.80%
Grad Reagens