Få mere at vide
Chloroform-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform 13C |
| CAS | 31717-44-9 |
| Molekylær formel | 13C H Cl3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Trichloromethane 13C |
| InChI formel | InChI=1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1 |
| SMIL | Cl[13CH](Cl)Cl |
| IUPAC navn | trichloro(1^{13}C)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.37 |
| Formel vægt | 118.918 |