Få mere at vide
Chlorofluoroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorofluoroacetamide |
| CAS | 431-09-4 |
| Molekylær formel | C2 H3 Cl F N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClFNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| SMIL | NC(=O)C(F)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-2-fluoro-acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.503 |
| Formel vægt | 110.9887 |