Få mere at vide
Chloroethylclonidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroethylclonidine Dihydrochloride |
| CAS | 70107-07-2 |
| Molekylær formel | C13H17Cl3N4 •2HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Chloroethylclonidine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17Cl3N4.2ClH/c1-20(5-2-14)8-9-6-10(15)12(11(16)7-9)19-13-17-3-4-18-13;;/h6-7H,2-5,8H2,1H3,(H2,17,18,19);2*1H |
| SMIL | ClC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=CC(CN(CCCl)C)=C1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | N-(2,6-dichloro-4-(((2-chloroethyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.58 |
| Formel vægt | 406.01 |