Få mere at vide
Chlorodiphenylsilane, tech. 90%
Artikelnummer. 11392226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392226 5 g 5g
11302236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03602.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1631-83-0 | C12H10ClSi | 217.747 g/mol
Chlorodiphenylsilane bruges i medicinområdet, elektronikindustrien, polymermaterialer. Det bruges til reduktion af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorodiphenylsilane bruges inden for medicin, elektronikindustri, polymermaterialer. Det bruges til reduktion af alkoholer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra baser, vand. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1631-83-0
Molekylær formel C12H10ClSi
Molekylvægt (g/mol) 217.747
MDL nummer MFCD00045144
InChI nøgle YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon
PubChem CID 6327323
IUPAC navn chlor(diphenyl)silicium
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 280°C
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylsilane
Mængde 5 g
FN nummer UN2987
Beilstein 2937164
Flammepunkt 105°C (221°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 218.76
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Brydningsindeks 1.579
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.123
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylsilane