Få mere at vide
Klordifenylfosfin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodiphenylphosphine |
| CAS | 1079-66-9 |
| Molekylær formel | C12H10ClP |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | ClP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | klor(diphenyl)fosfan |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.63 |
| Formel vægt | 220.0209 |