Få mere at vide
Klordiphenylfosfin, 98+%
Artikelnummer. 11384058
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384058 50 g 50g
11374058 10 g 10g
11364058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041352.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220,64 g/mol
Chlorodiphenylphosphin bruges i syntesen af forskellige phosphiner og et nyttigt reagens til introduktionen af Ph 2 P-gruppen. Det er også nyttigt som mellemprodukt til fremstilling af antioxidanter, flammehæmmere, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer og optiske blegemidler. Det bruges også til at fremstille diphenylphosphinsyre-methylestere. Det bruges som en forløber til fremstilling af forskellige fosfiner. Det er involveret i fremstillingen af fosfiner, som bruges som stabilisatorer til plast, flammehæmmere og UV-hærdende malingssystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1079-66-9
Molekylær formel C12H10ClP
Molekylvægt (g/mol) 220.64
MDL nummer MFCD00000529
InChI nøgle XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
IUPAC navn chlor(diphenyl)phosphan
SMIL ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylphosphine
Smeltepunkt 14 °C til 16 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.204 g/mL
Kogepunkt 318 °C til 321 °C
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel (C6H5)2PCl
Brydningsindeks 1.636
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 512032
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol. Let blandet med ammoniak.
Formel vægt 220.64
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.