Få mere at vide
Klordiphenylfosfin, 98+%
Beskrivelse
Chlorodiphenylphosphin bruges i syntesen af forskellige phosphiner og et nyttigt reagens til introduktionen af Ph 2 P-gruppen. Det er også nyttigt som mellemprodukt til fremstilling af antioxidanter, flammehæmmere, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer og optiske blegemidler. Det bruges også til at fremstille diphenylphosphinsyre-methylestere. Det bruges som en forløber til fremstilling af forskellige fosfiner. Det er involveret i fremstillingen af fosfiner, som bruges som stabilisatorer til plast, flammehæmmere og UV-hærdende malingssystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodiphenylphosphine |
| Smeltepunkt | 14 °C til 16 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.204 g/mL |
| Kogepunkt | 318 °C til 321 °C |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Lineær formel | (C6H5)2PCl |
| Brydningsindeks | 1.636 |
| Mængde | 10 g |
| Vis mere |