Få mere at vide
chlorodiphenylphosphine, 98%
Artikelnummer. 10285531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285531 5 g Glasflaske 5g
10091901 25 g Glasflaske 25g
10379043 100 g Glasflaske 100g
10207513 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10285531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347300050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1079-66-9
Molekylær formel C12H10ClP
Molekylvægt (g/mol) 220.64
MDL nummer MFCD00000529
InChI nøgle XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
IUPAC navn chlor(diphenyl)phosphan
SMIL ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylphosphine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2290g/mL
Kogepunkt 320.0°C
Flammepunkt 138°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2PCl
Brydningsindeks 1.6340 to 1.6370
Mængde 5 g
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Merck Index 15, 2139
Specifik vægtfylde 1.229
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently with water
Formel vægt 220.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorodiphenylphosphine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.