Få mere at vide
Klordiphenylfosfin, 97%
Beskrivelse
Chlorodiphenylphosphin bruges til at indføre diphenylphosphinyldelen ved arylortho-lithiering. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af antioxidanter, flammehæmmere, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer og optiske blegemidler. Anvendes som halogeneringsreagens til omdannelse af alkoholer til halogenider, ved fremstilling af fastfasereagens til omdannelse af alkoholer til alkylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chlorodiphenylphosphin bruges til at introducere diphenylphosphinyldelen ved arylortho-lithiering. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af antioxidanter, flammehæmmere, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer og optiske blegemidler. Anvendes som halogeneringsreagens til omdannelse af alkoholer til halogenider, ved fremstilling af fastfasereagens til omdannelse af alkoholer til alkylhalogenider.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares langt fra vand og luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodiphenylphosphine |
| Smeltepunkt | 14 °C til 16 °C |
| Tæthed | 1.204 |
| Kogepunkt | 318 °C til 321 °C |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Lineær formel | (C6H5)2PCl |
| Brydningsindeks | 1.635 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chlorodiphenylphosphine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylphosphine