Få mere at vide
Chlorodiphenylphosphine, 97%
Artikelnummer. 11412367
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412367 250 g 250g
11492357 10 g 10g
11402367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14241.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220.64 g/mol
Chlorodiphenylphosphin bruges til at indføre diphenylphosphinyldelen ved arylortho-lithiering. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af antioxidanter, flammehæmmere, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer og optiske blegemidler. Anvendes som halogeneringsreagens til omdannelse af alkoholer til halogenider, ved fremstilling af fastfasereagens til omdannelse af alkoholer til alkylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorodiphenylphosphin bruges til at introducere diphenylphosphinyldelen ved arylortho-lithiering. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af antioxidanter, flammehæmmere, stabilisatorer, katalysatorer, fotoinitiatorer og optiske blegemidler. Anvendes som halogeneringsreagens til omdannelse af alkoholer til halogenider, ved fremstilling af fastfasereagens til omdannelse af alkoholer til alkylhalogenider.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares langt fra vand og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1079-66-9
Molekylær formel C12H10ClP
Molekylvægt (g/mol) 220.64
MDL nummer MFCD00000529
InChI nøgle XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
SMIL ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylphosphine
Smeltepunkt 14°C to 16°C
Tæthed 1.204
Kogepunkt 318°C to 321°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lugt Acrid
Lineær formel (C6H5)2PCl
Brydningsindeks 1.635
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 512032
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
IUPAC navn chlor(diphenyl)phosphan
Formel vægt 220.64
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylphosphine