Få mere at vide
Chlorodiphenylphosphin, 95%, tech.
Artikelnummer. 10637364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637364 500 mL Glasflaske 500ml
10071020 25 mL Glasflaske 25ml
10081020 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637364 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 109135000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1079-66-9
Molekylær formel C12H10ClP
Molekylvægt (g/mol) 220.64
MDL nummer MFCD00000529
InChI nøgle XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
SMIL ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylphosphine
Tæthed 1.2290g/mL
Kogepunkt 320,0 °C
Flammepunkt 138 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2PCl
Brydningsindeks 1,6340 til 1,6370
Mængde 500 mL
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Merck Index 15, 2139
Specifik vægtfylde 1.229
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer voldsomt med vand
IUPAC navn chlor(diphenyl)phosphan
Formel vægt 220.64
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.