Få mere at vide
Chlorodimethylvinylsilane, 97%
Artikelnummer. 11312937
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312937 25 g 25g
11322937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16198.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Chlorodimethylvinylsilan bruges til at fremstille siliciumholdige polymerer, silaheterocykler og nye chelaterende ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chlorodimethylvinylsilane bruges til at fremstille siliciumholdige polymerer,
silaheterocykler og nye chelaterende ligander.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1719-58-0
Molekylær formel C4H8ClSi
Molekylvægt (g/mol) 119.64
MDL nummer MFCD00018090
InChI nøgle RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Synonym chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
SMIL C[Si](C)\C=C\Cl
Tekniske data
Kogepunkt 82°C to 83°C
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethylvinylsilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2985
Beilstein 1737688
Flammepunkt −12°C (10°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
IUPAC navn chlor-ethenyl-dimethylsilan
Formel vægt 120.66
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.416
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.883
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodimethylvinylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodimethylvinylsilane