Få mere at vide
chlordimethylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453067
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453067 250 mL 250ml
15433067 10 mL 10ml
15443067 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15453067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13113.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
Chlorodimethylsilan anvendes til fremstilling af vinyldimethylsilanoler til palladium-katalyseret krydskobling med aryliodider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorodimethylsilan anvendes til fremstilling af vinyldimethylsilanoler til palladium-katalyseret krydskobling med aryliodider.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Det er uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, metaller og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-35-9
Molekylær formel C2H6ClSi
Molekylvægt (g/mol) 93.61
MDL nummer MFCD00000495
InChI nøgle QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC navn chlor(dimethyl)silicium
SMIL C[Si](C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 34°C to 36°C
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethylsilane
Smeltepunkt -111°C
Mængde 250 mL
Lineær formel (CH3)2SiHCl
FN nummer UN2924
Beilstein 1633434
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 94.62
Procent renhed 97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.383
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.869
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.