Få mere at vide
Chlordimethylsilan, 97%
Artikelnummer. 15433067
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433067 10 mL 10ml
15443067 50 mL 50ml
15453067 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13113.AB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93,61 g/mol
Chlorodimethylsilan anvendes til fremstilling af vinyldimethylsilanoler til palladium-katalyseret krydskobling med aryliodider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorodimethylsilan anvendes til fremstilling af vinyldimethylsilanoler til palladium-katalyseret krydskobling med aryliodider.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Det er uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, metaller og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-35-9
Molekylær formel C2H6ClSi
Molekylvægt (g/mol) 93.61
MDL nummer MFCD00000495
InChI nøgle QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC navn chlor(dimethyl)silicium
SMIL C[Si](C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 34°C to 36°C
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethylsilane
Smeltepunkt -111°C
Mængde 10 mL
Lineær formel (CH3)2SiHCl
FN nummer UN2924
Beilstein 1633434
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Formel vægt 94.62
Procent renhed 97%
Lugt Acrid