Få mere at vide
Chlordimethylsilan, 97%
Artikelnummer. 10711935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711935 250 g Glasflaske 250g
10387290 10 g Glasflaske 10g
10541611 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10711935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162842500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-35-9
Molekylær formel C2H6ClSi
Molekylvægt (g/mol) 93.61
MDL nummer MFCD00000495
InChI nøgle QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC navn chlor(dimethyl)silicium
SMIL C[Si](C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chlorodimethylsilane
Smeltepunkt -111°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 34.6°C
Flammepunkt -28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2SiHCl
Brydningsindeks 1.3820 to 1.384
Mængde 250 g
Fieser 13,73
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 94.62
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske