Få mere at vide
Chlorodimethylphenylsilane, 97+%
Artikelnummer. 11467537
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11467537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15638.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170.71 g/mol
Chlorodimethylphenylsilan anvendes til syntese af enantioberigede allenylsilaner gennem en ortho-ester Claisen-omlejring af chirale og silylpropargylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chlorodimethylphenylsilan bruges til syntese af enantioberigede allenylsilaner gennem en ortho-ester Claisen-omlejring af chirale og
silylpropargylalkoholer.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, ether og hexan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-33-2
Molekylær formel C8H11ClSi
Molekylvægt (g/mol) 170.71
MDL nummer MFCD00000499
InChI nøgle KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
IUPAC navn chlor-dimethyl-phenylsilan
SMIL C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 192°C to 193°C
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethylphenylsilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2987
Beilstein 606292
Flammepunkt 72°C (161°F)
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane.
Formel vægt 170.72
Procent renhed ≥97%
Brydningsindeks 1.509
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.032