Få mere at vide
Chlorodimethylphenylsilane, 97+%
Descripción
Chlorodimethylphenylsilan anvendes til syntese af enantioberigede allenylsilaner gennem en ortho-ester Claisen-omlejring af chirale og silylpropargylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
silylpropargylalkoholer.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, ether og hexan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og fugt.
Especificaciones
Especificaciones
| Kogepunkt | 192°C to 193°C |
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodimethylphenylsilane |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2987 |
| Beilstein | 606292 |
| Flammepunkt | 72°C (161°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane. |
| Formel vægt | 170.72 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Brydningsindeks | 1.509 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.