Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodimethylphenylsilane |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0320g/mL |
| Kogepunkt | 80°C to 84°C (16.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 61°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5Si(CH3)2Cl |
| Brydningsindeks | 1.5060 to 1.51 |
| Vis mere |