Få mere at vide
Klordimethyl(pentafluorophenyl)silan, 96%
Beskrivelse
Det bruges som et GC-reagens til påvisning af steroler i lav koncentration som flophemesylderivater, der let detekteres ved elektronindfangning. Chlorodimethyl(pentafluorphenyl)silan er et ekstremt følsomt derivatiseringsmiddel til analyse af steroler og lavere alifatiske alkoholer ved elektronindfangningsgaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et GC-reagens til påvisning af steroler i lav koncentration som flophemesylderivater, der let detekteres ved elektronindfangning. Chlorodimethyl(pentafluorphenyl)silan er et ekstremt følsomt derivatiseringsmiddel til analyse af steroler og lavere alifatiske alkoholer ved elektronindfangningsgaskromatografi.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 78 °C til 81 °C (10 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.381 |
| FN nummer | UN2987 |
| Beilstein | 2858407 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Vis mere |