Få mere at vide
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane, 96%
Artikelnummer. 11330104
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330104 1 g 1g
11340104 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00550.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20082-71-7 | C8H6ClF5Si | 260.66 g/mol
Det bruges som et GC-reagens til påvisning af steroler i lav koncentration som flophemesylderivater, der let detekteres ved elektronindfangning. Chlorodimethyl(pentafluorphenyl)silan er et ekstremt følsomt derivatiseringsmiddel til analyse af steroler og lavere alifatiske alkoholer ved elektronindfangningsgaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et GC-reagens til påvisning af steroler i lav koncentration som flophemesylderivater, der let detekteres ved elektronindfangning. Chlorodimethyl(pentafluorphenyl)silan er et ekstremt følsomt derivatiseringsmiddel til analyse af steroler og lavere alifatiske alkoholer ved elektronindfangningsgaskromatografi.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20082-71-7
Molekylær formel C8H6ClF5Si
Molekylvægt (g/mol) 260.66
MDL nummer MFCD00000500
InChI nøgle PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyldimethylchlorosilane, flophemesyl chloride, chlorodimethylpentafluorophenylsilane, chlorodimethyl perfluorophenyl silane, silane, chlorodimethyl pentafluorophenyl, chlorodimethyl pentafluorophenyl silane, benzene, 1-chlorodimethylsilyl-2,3,4,5,6-pentafluoro, chlorodimethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl silane, chloro dimethyl pentafluorophenyl silane, dimethylpentafluorophenylchlorosilane
PubChem CID 88361
IUPAC navn chlor-dimethyl-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kogepunkt 78°C to 81°C (10mmHg)
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
Mængde 1 g
FN nummer UN2987
Beilstein 2858407
Flammepunkt 95°C (203°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 260.66
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.447
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.381