Få mere at vide
Chlorodimethyl-n-octylsilane, 97%
Artikelnummer. 11369235
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369235 25 g 25g
11359235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16564.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18162-84-0
Molekylær formel C10H23ClSi
Molekylvægt (g/mol) 206.829
MDL nummer MFCD00000511
InChI nøgle DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
IUPAC navn chloro-dimethyl-octylsilane
SMIL CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 222°C to 225°C
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethyl-n-octylsilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2987
Beilstein 1738376
Flammepunkt 92°C (198°F)
Formel vægt 206.83
Procent renhed 97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.435
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.873