Få mere at vide
Chlorodimethyl-n-octadecylsilan, 95%
Artikelnummer. 11394568
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394568 100 g 100g
11384568 5 g 5g
11364568 25 g 25g
11374568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042414.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forberedelse af hydrofobe overflader, kædeterminator | CAS: 18643-08-8 | C20H43ClSi | 347,10 g/mol
Chlorodimethyl-n-octadecylsilan anvendes til fremstilling af hydrofobe overflader og kædeterminator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18643-08-8
Molekylær formel C20H43ClSi
Molekylvægt (g/mol) 347.10
MDL nummer MFCD00000504
InChI nøgle GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane
PubChem CID 87738
IUPAC navn chlor-dimethyl-octadecylsilan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 184 °C til 186 °C (0,2 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Chlorodimethyl-n-octadecylsilane
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Flammepunkt 200 °C (392 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.453
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.850 g/mL
FN nummer UN3261
Beilstein 2246012
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 347.1
Procent renhed 95%