Få mere at vide
Chlorodiisopropylphosphin, 96%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784945 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10784945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427270500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40244-90-4 | C6H14ClP | 152,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodiisopropylphosphine
CAS 40244-90-4
Farve Gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 69,0 °C (33,0 mmHg)
Flammepunkt 3 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H14ClP
Lineær formel [(CH3)2CH]2PCl
Brydningsindeks 1,4740 til 1,4760
MDL nummer MFCD00015027
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
InChI nøgle JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)P(C(C)C)Cl
IUPAC navn chlor-di(propan-2-yl)phosphan
Molekylvægt (g/mol) 152.61
PubChem CID 538967
Formel vægt 152.61
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiisopropylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiisopropylphosphine