Få mere at vide
(Chlorodifluoromethoxy)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Chlorodifluoromethoxy)benzene |
| CAS | 770-11-6 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl F2 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(Cl)Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | [chloro(difluoro)methoxy]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.564 |
| Formel vægt | 178 |