Få mere at vide
Klordifluoreddikesyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30365514
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30365514 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30365514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3654602.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt
CAS 1895-39-2
Molekylær formel C2ClF2NaO2
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate
InChI formel InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
IUPAC navn natrium; 2-chloro-2,2-difluoroacetat
Molekylvægt (g/mol) 152.46
Formel vægt 151.9453