Få mere at vide
Chlorodiethylisopropylsilan, 95+%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | chlorodiethylisopropylsilane |
| CAS | 107149-56-4 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9000g/mL |
| Kogepunkt | 75,0 °C |
| Flammepunkt | 38 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H17ClSi |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chlorodiethylisopropylsilane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H290-Kan ætse metaller.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.