Få mere at vide
Chlorodibromoacetaldehyde (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodibromoacetaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2HBr2ClO/c3-2(4,5)1-6/h1H |
| Formel vægt | 233.808 |