Få mere at vide
Chlorodi(o-tolyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445640
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445640 5 g 5g
11435640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445640 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25890.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 36042-94-1 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Chlorodi(o-tolyl)phosphin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chlorodi(o-tolyl)phosphin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig
at blande i vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36042-94-1
Molekylær formel C14H14ClP
Molekylvægt (g/mol) 248.69
MDL nummer MFCD04038733
InChI nøgle KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodi o-tolyl phosphine, di-o-tolylchlorophosphine, bis o-tolyl chlorophosphine, chlorobis o-tolyl phosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphane, chloro-bis 2-methylphenyl phosphane, chloroditolylphosphine, chlorodi-o-tolylphosphine, di o-tolyl chlorophosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 4590860
IUPAC navn chlor-bis(2-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Smeltepunkt 57°C
Kogepunkt 174°C to 178°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 248.69
Procent renhed 98%