Få mere at vide
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine, 95%
Artikelnummer. 11485640
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485640 5 g 5g
11475640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485640 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25893.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36042-99-6 | C20H14ClP | 320.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36042-99-6
Molekylær formel C20H14ClP
Molekylvægt (g/mol) 320.76
MDL nummer MFCD09753469
InChI nøgle ZHRMSAAMUUNWKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodi 1-naphthyl phosphine, bis 1-naphthyl chlorophosphine, phosphinous chloride, di-1-naphthalenyl, chlorobis naphthalen-1-yl phosphane, di 1-naphthyl chlorophosphine, chloro dinaphthalen-1-yl phosphane, dinaphthalen-1-ylphosphinous chloride, phosphinous chloride,p,p-di-1-naphthalenyl
PubChem CID 18705941
SMIL ClP(C1=CC=CC2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Kogepunkt 227°C to 229°C (0.6 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
IUPAC navn chlorobis(naphthalen-1-yl)phosphane
Formel vægt 320.76
Procent renhed 95%