Få mere at vide
Chlorocyclopentane, 99%
Artikelnummer. 11415987
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415987 500 g 500g
11405987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25023.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-28-9 | C5H9Cl | 104.577 g/mol
Chlorcyclopentan blev anvendt til fremstilling af diastereomere aktiveringsprodukter. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorcyclopentan blev anvendt til fremstilling af diastereomere aktiveringsprodukter. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 760 mg/L.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-28-9
Molekylær formel C5H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 104.577
MDL nummer MFCD00001360
InChI nøgle NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, chloro, cyclopentyl chloride, chloroclopentane, cyclopentylchloride, unii-to3f41cl9a, 1-chlorocyclopentane, to3f41cl9a, cyclopentylchlorid, chloro-cyclopentan, chlorocyclopenetane
PubChem CID 70252
IUPAC navn chlorcyclopentan
SMIL C1CCC(C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocyclopentane
Smeltepunkt -94°C
Tæthed 1.003
Kogepunkt 113°C to 114°C
Flammepunkt 15°C (59°F)
Brydningsindeks 1.4512
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1900557
Opløselighedsinformation Soluble in water. 760mg/L.
Formel vægt 104.58
Procent renhed 99%