Få mere at vide
Klorocyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30353523
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30353523 10 g
1 options
Artikelnummer. 30353523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32722510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocyclohexane
CAS 542-18-7
Molekylær formel C6H11Cl
Mængde 10 g
Synonym Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434
InChI formel InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMIL ClC1CCCCC1
IUPAC navn Klorocyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 118.6
Formel vægt 118.0549