Få mere at vide
Chlorocyclohexane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894511
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894511 1 L
15884511 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894511 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202871000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-18-7
Tekniske data
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 1.00 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 141°C to 143°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003822
Mængde 1 L
Synonym Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride, Chlorocyclohexane
Molekylvægt (g/mol) 118.6