Få mere at vide
Chlorocyclohexane-d11, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorocyclohexane-D11 |
| CAS | 119206-70-1 |
| Molekylær formel | C6 D11 Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Cyclohexane-d11, chloro- (9 CI), Chlorocyclohexane-d11, Chlorocyclohexane-D11, Cyclohexyl-d11 chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-chloro-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.6723 |
| Formel vægt | 129.124 g/mol |
| Vis mere |