Få mere at vide
Klorcyclohexan, 98%
Artikelnummer. 11356896
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356896 250 g 250g
11366896 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11356896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04349.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118,604 g/mol
Chlorocyclohexan bruges som råmateriale i syntese agrokemiske og medicin kemiske tekniske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chlorocyclohexan bruges som råmateriale i syntese af agrokemiske og medicintekniske
produkter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.0,02 g/L (20 °C). Opløselig i alkohol og diethylether.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-18-7
Molekylær formel C6H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 118.604
MDL nummer MFCD00003822
InChI nøgle UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC navn chlorcyclohexan
SMIL C1CCC(CC1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocyclohexane
Smeltepunkt -44 °C
Tæthed 1
Kogepunkt 141 °C til 143 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.462
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1900796
Merck Index 14,2732
Opløselighedsinformation Opløselig i vand. 0,02 g/L (20 °C). Opløselig i alkohol og diethylether.
Formel vægt 118.61
Procent renhed 98%